Methyl-4-benzyloxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111495-1GEA 55.3 EUR
APOSOR111495-1G
Methyl-4-benzyloxybenzoat
Methyl-4-benzyloxybenzoat
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molekulargewicht: 242,27 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017613
CAS-Nummer: 32122-11-5