3,5-Dimethoxybenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR11305-5GEA 20.5 EUR
APOSOR11305-5G APOSOR11305-25G APOSOR11305-1G
3,5-Dimethoxybenzylbromid 97%
3,5-Dimethoxybenzylbromid
Formel: C₉H₁₁BrO₂
Molekulargewicht: 231,0864 g/mol
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01321368
CAS-Nummer: 877-88-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II