Methyl-L-prolinathydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11387-25GEA 0 EUR
APOSOR11387-25G APOSOR11387-100G
Methyl-L-prolinathydrochlorid
L-Proline methyl ester hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₂·HCl
Molekulargewicht: 165,6 g/mol
Schmelzpunkt: 69…78 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012708
CAS-Nummer: 2133-40-6
EINECS: 218-363-0