4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 4-Borono-1-naphthoic acid

OR11417-1G OR11417-250MG
APOSOR11417-1GEA 0 EUR
APOSOR11417-1G APOSOR11417-250MG
4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure 97%
4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure
Formel: C₁₁H₉BO₄
Molekulargewicht: 216,00 g/mol
Schmelzpunkt: 194…201 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06203538
CAS-Nummer: 332398-57-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR