3,6-Di(imidazol-1-yl)pyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11418-5GEA 326 EUR
APOSOR11418-5G APOSOR11418-1G
3,6-Di(imidazol-1-yl)pyridazin 98%
3,6-Di(imidazol-1-yl)pyridazin
Formel: C₁₀H₈N₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475834
CAS-Nummer: 177648-99-6