4-Brom-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol 98%
APOSOR11501-1GEA
0
EUR
APOSOR11501-1G
APOSOR11501-5G
4-Brom-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol 98%
4-Bromo-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09475854 CAS-Nummer: 957034-98-9 |