3-Chlor-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazin 98%
Achtung
APOSOR11502-1GEA 118 EUR
APOSOR11502-1G APOSOR11502-5G
3-Chlor-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazin 98%
3-Chloro-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazine
Formel: C₈H₇ClN₄
Molekulargewicht: 194,6210 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09800928
CAS-Nummer: 941294-26-4