6-Brompicolinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11548-1GEA 71.3 EUR
APOSOR11548-1G APOSOR11548-5G
6-Brompicolinamid 98%
6-Brompicolinamid
Formel: C₆H₅BrN₂O
Molekulargewicht: 201,02 g/mol
Schmelzpunkt: 133…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234154
CAS-Nummer: 25194-52-9