5-Brom-4-ethylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11580-1GEA 85.8 EUR
APOSOR11580-1G
5-Brom-4-ethylpyrimidin
5-Bromo-4-ethylpyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂
Molekulargewicht: 187,0372 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800935
CAS-Nummer: 951884-36-9