6-Brom-8-nitro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11591-1GEA 241 EUR
APOSOR11591-1G
6-Brom-8-nitro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
6-Brom-8-nitro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel: C₆H₃BrN₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801055
CAS-Nummer: 951884-20-1