4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)benzamid
|
Achtung
|
APOSOR11620-1GEA
0
EUR
APOSOR11620-1G
APOSOR11620-5G
4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)benzamid
4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)benzamid
Formel:
C₁₂H₁₀BrNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00451751 CAS-Nummer: 312587-75-0 |