2-Brom-N-(3-methoxypropyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11642-1GEA
132
EUR
APOSOR11642-1G
APOSOR11642-5G
2-Brom-N-(3-methoxypropyl)benzolsulfonamid
2-Brom-N-(3-methoxypropyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07710755 CAS-Nummer: 848906-56-9 |