3-Chlor-6-(methylamino)pyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR11643-250MGEA
14.7
EUR
APOSOR11643-250MG
3-Chlor-6-(methylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(methylamino)pyridazine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Molekulargewicht: 143,5700 g/mol Schmelzpunkt: 195…201 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02178601 CAS-Nummer: 14959-32-1 |