3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11660-1GEA
285
EUR
APOSOR11660-1G
3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ Molekulargewicht: 227,4500 g/mol Schmelzpunkt: 107…110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09800857 CAS-Nummer: 957120-49-9 |