5-(2,4-Dichlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
|
Achtung
|
APOSOR11672-100MGEA
0
EUR
APOSOR11672-100MG
APOSOR11672-1G
APOSOR11672-5G
APOSOR11672-10G
APOSOR11672-500MG
5-(2,4-Dichlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅Cl₂NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01934490 CAS-Nummer: 255876-52-9 |