3-Chlor-6-(ethylamino)pyridazin
APOSOR11900-5GEA
0
EUR
APOSOR11900-5G
APOSOR11900-1G
3-Chlor-6-(ethylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(ethylamino)pyridazine
Formel:
C₆H₈ClN₃ Molekulargewicht: 157,6008 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08363097 CAS-Nummer: 68588-39-6 |