Methyl-5-brom-4-chlor-2-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11905-1GEA 46.6 EUR
APOSOR11905-1G
Methyl-5-brom-4-chlor-2-methoxybenzoat
Methyl-5-brom-4-chlor-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₈BrClO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800923
CAS-Nummer: 951885-11-3