3-Brom-N-cyclopentylbenzamid
APOSOR11924-1GEA
0
EUR
APOSOR11924-1G
APOSOR11924-5G
3-Brom-N-cyclopentylbenzamid
3-Brom-N-cyclopentylbenzamid
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00751460 CAS-Nummer: 349405-34-1 |