N-Benzyl-4-brombenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11934-1GEA 90.2 EUR
APOSOR11934-1G APOSOR11934-5G
N-Benzyl-4-brombenzamid
N-Benzyl-4-brombenzamid
Formel: C₁₄H₁₂BrNO
Molekulargewicht: 290,1552 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00443890
CAS-Nummer: 80311-89-3