Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11947-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR11947-250MG APOSOR11947-1G
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Formel: C₉H₉ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801003
CAS-Nummer: 957120-91-1