Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR11957-5G
APOSOR11957-5GEA 154 EUR
APOSOR11957-5G
Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molekulargewicht: 204,2300 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02187526
CAS-Nummer: 70705-33-8