3-Brom-N-ethyl-5-methylbenzolsulfonamid
APOSOR11983-1GEA
0
EUR
APOSOR11983-1G
3-Brom-N-ethyl-5-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-ethyl-5-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₂BrNO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09801020 CAS-Nummer: 951885-52-2 |