5-Methylisophthalsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR12006-100GEA 94.5 EUR
APOSOR12006-100G APOSOR12006-5G APOSOR12006-25G
5-Methylisophthalsäure
5-Methylisophthalsäure
Formel: C₉H₈O₄
Molekulargewicht: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 299…303 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013986
CAS-Nummer: 499-49-0
EINECS: 207-881-2