4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR12517-250MGEA 33.5 EUR
APOSOR12517-250MG
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
Molekulargewicht: 148,21 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862536
CAS-Nummer: 128562-25-4