1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR1258-100GEA
248
EUR
APOSOR1258-100G
APOSOR1258-25G
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan 98%
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
Formel:
C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂ Molekulargewicht: 315,43 g/mol Siedepunkt: 70 °C/0,5mmHg Dichte: 0,986 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009655 CAS-Nummer: 69304-37-6 UN-Nummer: 2987 ADR: 8,II |