Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR1301-10GEA
35
EUR
APOSOR1301-10G
APOSOR1301-1G
APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat
Ethyl-2-methylthiazol-4-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₂S Molekulargewicht: 171,22 g/mol Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00156148 CAS-Nummer: 6436-59-5 |