Methyl-4-acetylbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR13031-5GEA 12.6 EUR
APOSOR13031-5G APOSOR13031-25G APOSOR13031-100G
Methyl-4-acetylbenzoat 98%
Methyl-4-acetylbenzoat
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molekulargewicht: 178,19
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216474
CAS-Nummer: 3609-53-8