Methyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
|
Achtung
|
APOSOR13047-5GEA
0
EUR
APOSOR13047-5G
APOSOR13047-25G
Methyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Methyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molekulargewicht: 172,2049 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01993690 CAS-Nummer: 3829-80-9 |