3-(Chlormethyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR1308-1GEA
69.8
EUR
APOSOR1308-1G
APOSOR1308-250MG
APOSOR1308-5G
3-(Chlormethyl)-5-methylisoxazol
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formel:
C₅H₆ClNO Siedepunkt: 93 °C/15mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00221166 CAS-Nummer: 35166-37-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |