Thiazole-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR13153-5GEA 151 EUR
APOSOR13153-5G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-1G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
Molekulargewicht: 113,13
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00626896
CAS-Nummer: 3364-80-5