4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR1317-1GEA
132
EUR
APOSOR1317-1G
APOSOR1317-5G
4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₃S Schmelzpunkt: 140 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052363 CAS-Nummer: 16761-18-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...