6-Hydroxy-2-naphthalinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR13171-1GEA 58.2 EUR
APOSOR13171-1G
6-Hydroxy-2-naphthalinboronsäure 98%
6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₀H₉BO₃
Molekulargewicht: 187,99 g/mol
Schmelzpunkt: 218…224 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00092986
CAS-Nummer: 173194-95-1