2-Methyl-2-propanyl-4-formyl-1-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR13630-10GEA 16.1 EUR
APOSOR13630-10G APOSOR13630-25G
2-Methyl-2-propanyl-4-formyl-1-piperidincarboxylat 97%
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molekulargewicht: 213,28 g/mol
Schmelzpunkt: 34…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02179019
CAS-Nummer: 137076-22-3