Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR13646-1GEA 17.6 EUR
APOSOR13646-1G
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Molekulargewicht: 223,25 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00449104
CAS-Nummer: 188614-01-9