2,2':6',2''-Terpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: TERPY
OR13730-1G OR13730-5G
APOSOR13730-1GEA 108 EUR
APOSOR13730-1G APOSOR13730-5G
2,2':6',2''-Terpyridin
2,2':6',2''-Terpyridin
Formel: C₁₅H₁₁N₃
Molekulargewicht: 233,27 g/mol
Siedepunkt: 370 °C
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006213
CAS-Nummer: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I