4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
Achtung
APOSOR14207-5GEA 0 EUR
APOSOR14207-5G APOSOR14207-100G APOSOR14207-25G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O
Molekulargewicht: 175,99 g/mol
Schmelzpunkt: 66…71 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02257701
CAS-Nummer: 5305-40-8