1-(3-Aminophenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR14250-5GEA 408 EUR
APOSOR14250-5G APOSOR14250-1G
1-(3-Aminophenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(3-Aminophenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02615287
CAS-Nummer: 91619-38-4