Methyl-5-iodsalicylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR14411-25GEA
170
EUR
APOSOR14411-25G
Methyl-5-iodsalicylat
Methyl-5-iodsalicylat
Formel:
C₈H₇IO₃ Molekulargewicht: 278,05 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016462 CAS-Nummer: 4068-75-1 |