Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1446-1GEA 0 EUR
APOSOR1446-1G APOSOR1446-5G
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 97%
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molekulargewicht: 190,20 g/mol
Schmelzpunkt: 79…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02325394
CAS-Nummer: 38922-77-9