2-(Methylsulfonyl)-4'-nitroacetophenon
APOSOR14844-5GEA 0 EUR
APOSOR14844-5G APOSOR14844-1G APOSOR14844-10G
2-(Methylsulfonyl)-4'-nitroacetophenon
2-(Methylsulfonyl)-4'-nitroacetophenon
Formel: C₉H₉NO₅S
Schmelzpunkt: 160…167 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09865011
CAS-Nummer: 136819-50-6