3-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
APOSOR15177-5GEA
0
EUR
APOSOR15177-5G
APOSOR15177-1G
3-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 145…147 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
569655-99-8 |