2-(4-Piperidinyl)benzoxazol
|
Achtung
|
APOSOR15240-5GEA
0
EUR
APOSOR15240-5G
APOSOR15240-10G
APOSOR15240-1G
2-(4-Piperidinyl)benzoxazol
2-(4-Piperidinyl)benzoxazol
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01475844 CAS-Nummer: 51784-03-3 |