2-(Methylsulfonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidin
APOSOR15526-500MGEA
390
EUR
APOSOR15526-500MG
2-(Methylsulfonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidin
2-(Methylsulfonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Formel:
C₁₇H₃₂N₂O₂SSn Molekulargewicht: 447,22 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07787379 CAS-Nummer: 122476-85-1 |