5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR15545-1GEA 370 EUR
APOSOR15545-1G APOSOR15545-250MG
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazol 96%
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₆H₃₁NSSn
Molekulargewicht: 388,19
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09025809
CAS-Nummer: 848613-91-2
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,III