4-(Tributylstannyl)thiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR15546-250MGEA 123 EUR
APOSOR15546-250MG APOSOR15546-1G APOSOR15546-5G
4-(Tributylstannyl)thiazol 95%
4-(Tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₅H₂₉NSSn
Molekulargewicht: 374,17
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01319073
CAS-Nummer: 173979-01-6
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,III