5-(Tributylstannyl)thiazol
Gefahr
APOSOR15547-5GEA 351 EUR
APOSOR15547-5G APOSOR15547-1G APOSOR15547-250MG
5-(Tributylstannyl)thiazol
5-(Tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₅H₂₉NSSn
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01319074
CAS-Nummer: 157025-33-7
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,III