trans-Bis(tributylstannyl)ethylen

Gefahr

APOSOR15601-1GEA 125 EUR
APOSOR15601-1G APOSOR15601-5G
trans-Bis(tributylstannyl)ethylen
trans-Bis(tributylstannyl)ethylen
Formel: C₂₆H₅₆Sn₂
Molekulargewicht: 606,15 g/mol
Siedepunkt: 168…173 °C/ 0,75mmHg
Dichte: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01631299
CAS-Nummer: 14275-61-7
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR