cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen
|
Gefahr
|
APOSOR15604-250MGEA
49.5
EUR
APOSOR15604-250MG
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen
Formel:
C₁₆H₃₄OSn Molekulargewicht: 361,15 g/mol Siedepunkt: 84…87 °C/1mmHg Dichte: 1,082 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07787391 CAS-Nummer: 64724-29-4 UN-Nummer: 2788 ADR: 6.1,III |