2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin

Gefahr

APOSOR15609-500MGEA 321 EUR
APOSOR15609-500MG
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin
Formel: C₁₇H₃₂N₂OSn
Molekulargewicht: 399,15 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275735
CAS-Nummer: 1105511-66-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR