4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin 97%
Gefahr
APOSOR15617-250MGEA 87.7 EUR
APOSOR15617-250MG APOSOR15617-1G
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin 97%
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NSn
Molekulargewicht: 382,16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787403
CAS-Nummer: 301652-23-3
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III